Tisk…
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A10671.14 A10671.06
A10671.14EA 5050 CZK
A10671.14 A10671.06
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 96%
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Purity: 96% CAS No.: 659-28-9 Molecular Formula: C8H5F3O2 Formula Weight: 190.12 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.4580 Boiling Point: 93°/27mm Beilstein Reference: 1949135 MDL No.: MFCD00041530
Vzorec: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,12 g/mol
Bod varu: 93 °C (27 mmHg)
Hustota: 1,331
Bod vzplanutí: 71 °C (159 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041530
CAS číslo: 659-28-9
EINECS: 211-531-4