Tisk…
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
293500100 293500010
ACRO293500100EA 3870 CZK
ACRO293500100 ACRO293500010
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 99%
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₅F₃O₂
Bod varu: 80 °C (16 mmHg)
Hustota: 1,33 g/cm³
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041530
CAS číslo: 659-28-9
EINECS: 211-531-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %