3-Fluoro-p-anisaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde, 3-Fluoro-4-anisaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
155586-1G
155586-5G
SIAL155586-1GEA
2230
CZK
SIAL155586-1G
SIAL155586-5G
3-Fluoro-p-anisaldehyde, Sigma-Aldrich®
3-Fluoro-p-anisaldehyde
Vzorec:
C₈H₇FO₂ MW: 154,14 g/mol |
MDL Number:
MFCD00003349 CAS číslo: 351-54-2 EINECS: 206-514-3 |