Tisk…
3-Fluoro-p-anisaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde, 3-Fluoro-4-anisaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
155586-1G 155586-5G
SIAL155586-1GEA 2230 CZK
SIAL155586-1G SIAL155586-5G
3-Fluoro-p-anisaldehyde, Sigma-Aldrich®
3-Fluoro-p-anisaldehyde
Vzorec: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
MDL Number: MFCD00003349
CAS číslo: 351-54-2
EINECS: 206-514-3