Pentafluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
103748-10G
103748-2.5G
SIAL103748-10GEA
3940
CZK
SIAL103748-10G
SIAL103748-2.5G
Pentafluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Pentafluorobenzaldehyde
Vzorec:
C₇HF₅O Bod varu: 164 °C (1013 hPa) Bod tání: 24 °C Hustota: 1,7518 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003303 CAS číslo: 653-37-2 EINECS: 211-502-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |