Tisk…
4-Fluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
128376-10G 128376-250G 128376-50G
SIAL128376-10GEA 781 CZK
SIAL128376-10G SIAL128376-250G SIAL128376-50G
4-Fluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-Fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅FO
MW: 124.11
Bod varu: 181
Bod tání: –10 °C
Hustota: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 62
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003378
CAS číslo: 459-57-4
EINECS: 207-293-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III