Tisk…
3-Fluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
F5005-10G F5005-50G
SIALF5005-10GEA 1760 CZK
SIALF5005-10G SIALF5005-50G
3-Fluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3-Fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅FO
MW: 124.11
Bod varu: 172…174 °C (1013 hPa)
Hustota: 1.7156 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 56
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003348
CAS číslo: 456-48-4
EINECS: 207-266-9
UN: 1989
ADR: 3 III