Tisk…
3,4-Difluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
265160-25G 265160-5G
SIAL265160-25GEA 4220 CZK
SIAL265160-25G SIAL265160-5G
3,4-Difluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3,4-Difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₂O
MW: 142.1
Bod varu: 53
Hustota: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010328
CAS číslo: 34036-07-2
EINECS: 422-180-3