Tisk…
2-Fluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
F4807-100G F4807-10G
SIALF4807-100GEA 3720 CZK
SIALF4807-100G SIALF4807-10G
2-Fluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2-Fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅FO
MW: 124.11
Bod varu: 175
Bod tání: –44.5 °C
Hustota: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 55
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003302
CAS číslo: 446-52-6
EINECS: 207-171-2
UN: 1989
ADR: 3 III