Tisk…
2,6-Difluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
265152-25G 265152-5G
SIAL265152-25GEA 8970 CZK
SIAL265152-25G SIAL265152-5G
2,6-Difluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2,6-Difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₂O
Bod varu: 194 °C (1013 hPa)
Bod tání: 15…17 °C
Hustota: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010293
CAS číslo: 437-81-0