Tisk…
2,5-Difluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
265187-1G 265187-25G 265187-5G
SIAL265187-1GEA 894 CZK
SIAL265187-1G SIAL265187-25G SIAL265187-5G
2,5-Difluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2,5-Difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₂O
MW: 142,1 g/mol
Bod varu: 65…66 °C (20 mmHg)
Hustota: 1,3 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010327
CAS číslo: 2646-90-4
UN: 1989
ADR: 3,III