Tisk…
2,4-Difluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
265179-25G 265179-5G
SIAL265179-25GEA 7950 CZK
SIAL265179-25G SIAL265179-5G
2,4-Difluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2,4-Difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₂O
MW: 142.1
Bod varu: 82 °C (42 mmHg)
Hustota: 1.299
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010326
CAS číslo: 1550-35-2
EINECS: 216-287-2
UN: 1989
ADR: 3 III