Tisk…
2,3,5-Trifluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
529192-1ML 529192-5ML
SIAL529192-1MLEA 0 CZK
SIAL529192-1ML SIAL529192-5ML
2,3,5-Trifluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2,3,5-Trifluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃F₃O
MW: 160,1 g/mol
Bod varu: 165 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,407 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00083538
CAS číslo: 126202-23-1
UN: 1989
ADR: 3,III