Tisk…
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Dihydroxy(4-(trifluoromethoxy)phenyl)borane, (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)metaboric acid, 4-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid, 4-Trifluoromethoxyphenylboronic acid
359730010 359730050
ACRO359730010EA 1060 CZK
ACRO359730010 ACRO359730050
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BF₃O₃
MW: 205.93
Bod tání: 123…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01074648
CAS číslo: 139301-27-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %