Tisk…
4-Fluorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
417556-1G 417556-25G 417556-5G
SIAL417556-1GEA 727 CZK
SIAL417556-1G SIAL417556-25G SIAL417556-5G
4-Fluorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-Fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BFO₂
Bod tání: 263…265 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039136
CAS číslo: 1765-93-1