4-Fluorophenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15991.03
A15991.06
A15991.14
A15991.03EA
611
CZK
A15991.03
A15991.06
A15991.14
4-Fluorophenylboronic acid ≥97%
4-Fluorophenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 1765-93-1
Molecular Formula: C6H6BFO2
Formula Weight: 139.92
Melting Point: 260-265°
Beilstein Reference: 2829653
Vzorec:
C₆H₆BFO₂ Bod tání: 260…265 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039136 CAS číslo: 1765-93-1 |