Tisk…
4-Fluorophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
334100010 334100050 334100250
ACRO334100010EA 603 CZK
ACRO334100010 ACRO334100050 ACRO334100250
4-Fluorophenylboronic acid 97%
4-Fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BFO₂
Bod tání: 255…259 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00039136
CAS číslo: 1765-93-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %