Tisk…
3-Fluorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 3-Fluorobenzeneboronic acid, (3-Fluorophenyl)boronic acid, Dihydroxy(3-fluorophenyl)borane, (3-Fluorophenyl)metaboric acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
441643-10G 441643-1G
SIAL441643-10GEA 8250 CZK
SIAL441643-10G SIAL441643-1G
3-Fluorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3-Fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BFO₂
MW: 139.92
Bod tání: 216…218 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236042
CAS číslo: 768-35-4