Tisk…
3-Fluorophenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluorobenzeneboronic acid, (3-Fluorophenyl)boronic acid, Dihydroxy(3-fluorophenyl)borane, (3-Fluorophenyl)metaboric acid
B21247.03 B21247.06 B21247.14
B21247.03EA 838 CZK
B21247.03 B21247.06 B21247.14
3-Fluorophenylboronic acid ≥97%
3-Fluorophenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 768-35-4 Molecular Formula: C6H6BFO2 Formula Weight: 139.92 Melting Point: 212-215° Beilstein Reference: 3030632
Vzorec: C₆H₆BFO₂
MW: 139,92 g/mol
Bod tání: 212…215 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236042
CAS číslo: 768-35-4