Tisk…
3-Fluorophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluorobenzeneboronic acid, (3-Fluorophenyl)boronic acid, Dihydroxy(3-fluorophenyl)borane, (3-Fluorophenyl)metaboric acid
345640010 345640050 345640250
ACRO345640010EA 1130 CZK
ACRO345640010 ACRO345640050 ACRO345640250
3-Fluorophenylboronic acid 97%
3-Fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BFO₂
MW: 139,92 g/mol
Bod tání: 211…212 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00236042
CAS číslo: 768-35-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %