Tisk…
3,5-Difluorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
471925-25G 471925-5G
SIAL471925-25GEA 15380 CZK
SIAL471925-25G SIAL471925-5G
3,5-Difluorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3,5-Difluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BF₂O₂
MDL Number: MFCD01318138
CAS číslo: 156545-07-2