Tisk…
3,4-Difluorophenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3,4-Difluorobenzeneboronic acid, (3,4-Difluorophenyl)metaboric acid, (3,4-Difluorophenyl)boronic acid, Dihydroxy(3,4-difluorophenyl)borane
B22799.03 B22799.06 B22799.14
B22799.03EA 450 CZK
B22799.03 B22799.06 B22799.14
3,4-Difluorophenylboronic acid ≥98%
3,4-Difluorophenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 168267-41-2 Molecular Formula: C6H5BF2O2 Formula Weight: 157.91 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 7369788
Vzorec: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157,91 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00807405
CAS číslo: 168267-41-2