Tisk…
3,4,5-Trifluorophenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (3,4,5-Trifluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3,4,5-trifluorophenyl)borane, 3,4,5-Trifluorobenzeneboronic acid, (3,4,5-Trifluorophenyl)boronic acid
L18519.03 L18519.MD
L18519.03EA 5500 CZK
L18519.03 L18519.MD
3,4,5-Trifluorophenylboronic acid ≥97%
3,4,5-Trifluorophenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 143418-49-9 Molecular Formula: C6H4BF3O2 Formula Weight: 175.90 Melting Point: 275-279° Beilstein Reference: 7371914
Vzorec: C₆H₄BF₃O₂
MW: 175.9
Bod tání: 275…279 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093069
CAS číslo: 143418-49-9
UN: 3077
ADR: 9 III