Tisk…
2,6-Difluorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Dihydroxy(2,6-difluorophenyl)borane, 2,6-Difluorobenzeneboronic acid, (2,6-Difluorophenyl)metaboric acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
470791-10G 470791-1G
SIAL470791-10GEA 6040 CZK
SIAL470791-10G SIAL470791-1G
2,6-Difluorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
2,6-Difluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157,91 g/mol
MDL Number: MFCD00792436
CAS číslo: 162101-25-9