Tisk…
2,6-Difluorophenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Dihydroxy(2,6-difluorophenyl)borane, 2,6-Difluorobenzeneboronic acid, (2,6-Difluorophenyl)metaboric acid
B22805.03 B22805.06 B22805.14
B22805.03EA 711 CZK
B22805.03 B22805.06 B22805.14
2,6-Difluorophenylboronic acid ≥98%
2,6-Difluorophenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 162101-25-9 Molecular Formula: C6H5BF2O2 Formula Weight: 157.91 Melting Point: ca 140° dec. Beilstein Reference: 8545931
Vzorec: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157,91 g/mol
Bod tání: ∼ 140 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00792436
CAS číslo: 162101-25-9