Tisk…
2,4-Difluorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
465070-25G 465070-5G
SIAL465070-25GEA 6000 CZK
SIAL465070-25G SIAL465070-5G
2,4-Difluorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
2,4-Difluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157,91 g/mol
MDL Number: MFCD01318998
CAS číslo: 144025-03-6