2,4-Difluorophenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B23821.06
B23821.14
B23821.06EA
2350
CZK
B23821.06
B23821.14
2,4-Difluorophenylboronic acid ≥97%
2,4-Difluorophenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 144025-03-6
Molecular Formula: C6H5BF2O2
Formula Weight: 157.91
Melting Point: 247-250°
Beilstein Reference: 8616257
Vzorec:
C₆H₅BF₂O₂ Bod tání: 247…250 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01318998 CAS číslo: 144025-03-6 |