Tisk…
2,4-Difluorophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
359130010 359130100 359130500
ACRO359130010EA 743 CZK
ACRO359130010 ACRO359130100 ACRO359130500
2,4-Difluorophenylboronic acid 98%
2,4-Difluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BF₂O₂
Bod tání: 247…250 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01318998
CAS číslo: 144025-03-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 247 to 251 °C
HPLC ≥97.5 %