Tisk…
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (2,4,6-Trifluorophenyl)metaboric acid, 2,4,6-Trifluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,4,6-trifluorophenyl)borane
M-Clarity™ quality level = MQ100
524107-1G 524107-5G
SIAL524107-1GEA 0 CZK
SIAL524107-1G SIAL524107-5G
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₄BF₃O₂
MW: 175,9 g/mol
MDL Number: MFCD01863169
CAS číslo: 182482-25-3