2,4,6-Trifluorophenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L19402.03
L19402.06
L19402.03EA
1230
CZK
L19402.03
L19402.06
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid ≥97%
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 182482-25-3
Molecular Formula: C6H4BF3O2
Formula Weight: 175.90
Melting Point: ca 235°
Beilstein Reference: 8549766
Vzorec:
C₆H₄BF₃O₂ Bod tání: ∼ 235 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01863169 CAS číslo: 182482-25-3 |