2,4,5-Trifluorophenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H27858.14
H27858.06
H27858.14EA
17300
CZK
H27858.14
H27858.06
2,4,5-Trifluorophenylboronic acid ≥97%
2,4,5-Trifluorophenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 247564-72-3
Molecular Formula: C6H4BF3O2
Formula Weight: 175.90
Melting Point: 99-101°
MDL No.: MFCD01863165
Vzorec:
C₆H₄BF₃O₂ Bod tání: 99…101 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01863165 CAS číslo: 247564-72-3 |