Tisk…
fluorbenzen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Phenylfluoride
M-Clarity™ quality level = MQ200
F6001-100G-A F6001-500G-A F6001-5G-A
SIALF6001-100G-AEA 1090 CZK
SIALF6001-100G-A SIALF6001-500G-A SIALF6001-5G-A
fluorbenzen, Sigma-Aldrich®
fluorbenzen
Vzorec: C₆H₅F
Bod varu: 85,1 °C (1013 hPa)
Bod tání: –41 °C
Hustota: 1,023 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –15 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000280
CAS číslo: 462-06-6
EINECS: 207-321-7
UN: 2387
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04197