Tisk…
1,4-Difluorobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D102202-100G D102202-25G
SIALD102202-100GEA 4170 CZK
SIALD102202-100G SIALD102202-25G
1,4-Difluorobenzene, Sigma-Aldrich®
1,4-Difluorobenzene
Vzorec: C₆H₄F₂
Bod varu: 88 °C (1013 hPa)
Bod tání: –13 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000344
CAS číslo: 540-36-3
EINECS: 208-742-9
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03172