Tisk…
1,3-Difluorobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D102008-100G D102008-10G
SIALD102008-100GEA 11510 CZK
SIALD102008-100G SIALD102008-10G
1,3-Difluorobenzene, Sigma-Aldrich®
1,3-Difluorobenzene
Vzorec: C₆H₄F₂
Bod varu: 83 °C (1013 hPa)
Bod tání: –59 °C
Hustota: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 2 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000327
CAS číslo: 372-18-9
EINECS: 206-746-5
UN: 1993
ADR: 3,II