1,3,5-Trifluorobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
196851-25G
196851-5G
SIAL196851-25GEA
10780
CZK
SIAL196851-25G
SIAL196851-5G
1,3,5-Trifluorobenzene, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Trifluorobenzene
Vzorec:
C₆H₃F₃ Bod varu: 75 °C (1013 hPa) Hustota: 1,277 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000333 CAS číslo: 372-38-3 EINECS: 206-751-2 UN: 2387 ADR: 3,II |