Tisk…
1,2-Difluorobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
126152-10G 126152-50G
SIAL126152-10GEA 1810 CZK
SIAL126152-10G SIAL126152-50G
1,2-Difluorobenzene, Sigma-Aldrich®
1,2-Difluorobenzene
Vzorec: C₆H₄F₂
Bod varu: 92 °C (1013 hPa)
Bod tání: –34 °C
Hustota: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000284
CAS číslo: 367-11-3
EINECS: 206-680-7
UN: 1993
ADR: 3,II