Tisk…

1,2,4-Trifluorobenzene, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

196843-5G 196843-25G
SIAL196843-5GEA 1410 CZK
SIAL196843-5G SIAL196843-25G
1,2,4-Trifluorobenzene, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Trifluorobenzene
Vzorec: C₆H₃F₃
MW: 132,09 g/mol
Bod varu: 88 °C (1013 hPa)
Bod tání: –35 °C
Hustota: 1,26 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000305
CAS číslo: 367-23-7
EINECS: 206-684-9
UN: 2387
ADR: 3,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR