Tisk…
Fenylsalicylát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Phenyl 2-hydroxybenzoate, Phenyl Salicylate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W396001-1KG W396001-5KG W396001-SAMPLE
SIALW396001-1KGEA 3770 CZK
SIALW396001-1KG SIALW396001-5KG SIALW396001-SAMPLE
Fenylsalicylát, Sigma-Aldrich®
Fenylsalicylát
Vzorec: C₁₃H₁₀O₃
Bod varu: 307 °C (1013 hPa)
Bod tání: 41…43 °C
Hustota: 1,307 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002213
CAS číslo: 118-55-8
EINECS: 204-259-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07464