Fenylsalicylát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
149187-250G
149187-50G
SIAL149187-250GEA
2020
CZK
SIAL149187-250G
SIAL149187-50G
Fenylsalicylát, Sigma-Aldrich®
Fenylsalicylát
Vzorec:
C₁₃H₁₀O₃ Bod varu: 307 °C (1013 hPa) Bod tání: 41…43 °C Hustota: 1,307 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 160 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002213 CAS číslo: 118-55-8 EINECS: 204-259-2 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,07464 |