Fenylsalicylát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Phenyl 2-hydroxybenzoate, Phenyl Salicylate
B20686.22
B20686.36
B20686.22EA
1180
CZK
B20686.22
B20686.36
Fenylsalicylát ≥99%
Fenylsalicylát
Purity: 99%
CAS No.: 118-55-8
Molecular Formula: C13H10O3
Formula Weight: 214.22
Flash Point: 160°(320°F)
Physical Form: Crystalline powder
Melting Point: 41-45°
Boiling Point: 172-174°/12mm
Beilstein Reference: 393969
Merck Reference: 14,7310
MDL No.: MFCD00002213
Vzorec:
C₁₃H₁₀O₃ Bod varu: 172…174 °C (12 mmHg) Bod tání: 41…45 °C Hustota: 1,307 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 160 °C (320 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002213 CAS číslo: 118-55-8 EINECS: 204-259-2 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,7310 |