Fenylsalicylát 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Phenyl 2-hydroxybenzoate, Phenyl Salicylate
165080010
165082500
165080025
ACRO165080010EA
6290
CZK
ACRO165080010
ACRO165082500
ACRO165080025
Fenylsalicylát 99%
Fenylsalicylát
Vzorec:
C₁₃H₁₀O₃ Bod varu: 172…173 °C (12 mmHg) Bod tání: 40…44 °C Hustota: 1,307 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002213 CAS číslo: 118-55-8 EINECS: 204-259-2 ADR: 9,III Merck Index: 12,07464 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 40 to 44 °C |
GC | ≥98.5 % |