Tisk…
Pyromellitic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid, Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
B4007-100G-A B4007-500G-A
SIALB4007-100G-AEA 1290 CZK
SIALB4007-100G-A SIALB4007-500G-A
Pyromellitic acid, Sigma-Aldrich®
Pyromellitic acid
Vzorec: C₁₀H₆O₈
MW: 254.15
Bod varu: 516
Bod tání: 272
Hustota: 1.79 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002471
CAS číslo: 89-05-4
EINECS: 201-879-5
Merck Index: 12,08188