Hydrogenftalát draselný ≥99.5% (by titrimetric analysis) for HPLC, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Synonyms:
Potassium phthalate monobasic, Potassium biphthalate, Potassium Acid Phthalate, KHP, Phthalic Acid Monopotassium Salt, Phthalic acid potassium salt
96148-250G
96148-50G
96148-250GEA
6330
CZK
96148-250G
96148-50G
Hydrogenftalát draselný ≥99.5% (by titrimetric analysis) for HPLC, Fluka™
Hydrogenftalát draselný
Vzorec:
HOOCC₆H₄COOK Bod varu: 378 °C (1,013 hPa) Bod tání: 295…300 °C Hustota: 1,64 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013070 CAS číslo: 877-24-7 EINECS: 212-889-4 Merck Index: 13,07694 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay | 99.5 - 100.5 % |
pH (10 %) | 3.5 - 5.0 |
Solution 20 g to 200 mL (H₂O) | complying |
Loss on drying (105°C) | Max. 0.5 % |
Absorbance 500 nm | Max. 0.02 |
Absorbance at 350 nm | Max. 0.02 |
Absorbance at 340 nm | Max. 0.03 |
Absorbance at 330 nm | Max. 0.05 |