Tisk…
Hydrogenftalát draselný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Potassium phthalate monobasic, Potassium biphthalate, Potassium Acid Phthalate, KHP, Phthalic Acid Monopotassium Salt, Phthalic acid potassium salt
60359-1KG 60359-250G
SIAL60359-1KGEA 15730 CZK
SIAL60359-1KG SIAL60359-250G
Hydrogenftalát draselný, Sigma-Aldrich®
Hydrogenftalát draselný
Vzorec: HOOCC₆H₄COOK
Bod tání: 295…300 °C
Hustota: 1,6362 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013070
CAS číslo: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Merck Index: 13,07694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=75071da7f30b07f7bd077699a3b54ec89d80f0b8&prid=web&clid=SAPDAM