Tisk…
Hydrogenftalát draselný, EMSURE® Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Potassium phthalate monobasic, Potassium biphthalate, Potassium Acid Phthalate, KHP, Phthalic Acid Monopotassium Salt, Phthalic acid potassium salt
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04874.0250 1.04874.1000
1.04874.0250EA 2730 CZK
1.04874.0250 1.04874.1000
Hydrogenftalát draselný, EMSURE® Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Hydrogenftalát draselný
Vzorec: HOOCC₆H₄COOK
Bod tání: 295…300 °C
Hustota: 1,6362 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013070
CAS číslo: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Merck Index: 13,07694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=75071da7f30b07f7bd077699a3b54ec89d80f0b8&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 80 g/l (20 °C)
Melting Point 295 - 300 °C
Molar Mass 204.22 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Density 1.636 g/cm3
pH 4.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)