Hydrogenftalát draselný ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
Synonyms:
Potassium phthalate monobasic, Potassium biphthalate, Potassium Acid Phthalate, KHP, Phthalic Acid Monopotassium Salt, Phthalic acid potassium salt
A12895.0B
A12895.0I
A12895.30
A12895.0BEA
4710
CZK
A12895.0B
A12895.0I
A12895.30
Hydrogenftalát draselný ≥99%
Hydrogenftalát draselný
Purity: 99%
CAS No.: 877-24-7
Molecular Formula: C8H5KO4
Formula Weight: 204.23
Odour: Odourless
Melting Point: 297° dec.
Beilstein Reference: 3637128
Merck Reference: 14,7612
MDL No.: MFCD00013070
Vzorec:
HOOCC₆H₄COOK MW: 204.22 Bod tání: 297 °C (rozkl.) Hustota: 1.636 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013070 CAS číslo: 877-24-7 EINECS: 212-889-4 Merck Index: 13,07694 |