Tisk…
Hydrogenftalát draselný 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Potassium phthalate monobasic, Potassium biphthalate, Potassium Acid Phthalate, KHP, Phthalic Acid Monopotassium Salt, Phthalic acid potassium salt
417955000 417950025
ACRO417955000EA 3660 CZK
ACRO417955000 ACRO417950025
Hydrogenftalát draselný 99+%
Hydrogenftalát draselný
Vzorec: HOOCC₆H₄COOK
MW: 204.22
Bod tání: 295…300 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013070
CAS číslo: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Merck Index: 13,07694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=75071da7f30b07f7bd077699a3b54ec89d80f0b8&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥99.0 %
GC ≥97.5 %