Kyselina tereftalová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
185361-100G
185361-500G
185361-5G
SIAL185361-100GEA
1480
CZK
SIAL185361-100G
SIAL185361-500G
SIAL185361-5G
Kyselina tereftalová, Sigma-Aldrich®
Kyselina tereftalová
Vzorec:
C₈H₆O₄ Bod varu: 392 °C (1013 hPa) Hustota: 1,472 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 260 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002558 CAS číslo: 100-21-0 EINECS: 202-830-0 Merck Index: 12,09306 |