Tisk…
Kyselina tereftalová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00762.0100 8.00762.1000
8.00762.0100EA 835 CZK
8.00762.0100 8.00762.1000
Kyselina tereftalová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina tereftalová
Vzorec: C₈H₆O₄
Bod varu: 392 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 260 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002558
CAS číslo: 100-21-0
EINECS: 202-830-0
Merck Index: 12,09306
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 15 mg/l (20 °C) (experimental)
Melting Point 402 °C (sublimed)
Molar Mass 166.13 g/mol
Density 1.51 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 496 °C