Tisk…

Kyselina tereftalová ≥98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

A12527.0C A12527.30 A12527.36
A12527.0CEA 20420 CZK
A12527.0C A12527.30 A12527.36
Kyselina tereftalová ≥98%
Kyselina tereftalová

Purity: 98+% CAS No.: 100-21-0 Molecular Formula: C8H6O4 Formula Weight: 166.13 Flash Point: 260°(500°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 1909333 Merck Reference: 14,9162 MDL No.: MFCD00002558

Vzorec: C₈H₆O₄
Bod varu: 392 °C (1013 hPa)
Bod tání: 402 °C (subl.)
Hustota: 1,510
Bod vzplanutí: 260 °C (500 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002558
CAS číslo: 100-21-0
EINECS: 202-830-0
Merck Index: 14,9162

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR