Tisk…
Kyselina tereftalová 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
180720010 180722500 180725000 180720051 180720250
ACRO180720010EA 2440 CZK
ACRO180720010 ACRO180722500 ACRO180725000 ACRO180720051 ACRO180720250
Kyselina tereftalová 99+%
Kyselina tereftalová
Vzorec: C₈H₆O₄
Bod varu: 392 °C (1013 hPa)
Bod tání: >300 °C
Hustota: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 260 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002558
CAS číslo: 100-21-0
EINECS: 202-830-0
Merck Index: 12,09306
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
Sulfated ash ≤0.001 %
Titration with TBAH ≥99.0 %